Principaux documents
AMBH9884C557
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(chloromethyl)nicotinate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.61
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 2-(chloromethyl)nicotinate
Inchi Code
1S/C8H8ClNO2/c1-12-8(11)6-3-2-4-10-7(6)5-9/h2-4H,5H2,1H3
Clé InChI
AMIVNKVBDFJAFD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Semi-Solid or Solid or Lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/177785-14-7.html
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements