Documents
AMBH9884C53F
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-chloroisoquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.5
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-5-chloroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrClN/c10-9-4-7-6(5-12-9)2-1-3-8(7)11/h1-5H
Clé InChI
ILNONYMTPPUBOV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1276056-67-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1276056-67-7.html