Documents
AMBH9884C44A
Ambeed, Inc.
4-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.14
Numéro MDL:
Iupac Name
4-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H4FN3/c9-7-5(3-10)4-12-8-6(7)1-2-11-8/h1-2,4H,(H,11,12)
Clé InChI
GPTLURUDTJBJRN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1260381-44-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1260381-44-9.html