AMBH9884C3CC
Ambeed, Inc.
(3-Fluoro-2-iodophenyl)methanol
About This Item
Iupac Name
(3-fluoro-2-iodophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H6FIO/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-3,10H,4H2
Clé InChI
ONXZKWFZKQVMIG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :