Principaux documents
AMBH9884C3CB
Ambeed, Inc.
1-Fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.1
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-fluoro-3-nitrophenyl trifluoromethyl ether
Inchi Code
1S/C7H3F4NO3/c8-5-2-1-4(15-7(9,10)11)3-6(5)12(13)14/h1-3H
Clé InChI
XWFNBCCMBGKMFB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/124170-06-5.html
Pictogrammes
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements