Principaux documents
AMBH9884BFA4
Ambeed, Inc.
2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 3-iodobenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
345.09
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-iodobenzoate
Inchi Code
1S/C11H8INO4/c12-8-3-1-2-7(6-8)11(16)17-13-9(14)4-5-10(13)15/h1-3,6H,4-5H2
Clé InChI
RIOSXWBFXSDUDE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91487-18-2.html
Synonym
Benzoic acid, 3-iodo-, 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :