Principaux documents
AMBH9884B9C8
Ambeed, Inc.
Methyl 3-fluorobenzene-1-sulfonate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 3-fluorobenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C7H7FO3S/c1-11-12(9,10)7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3
Clé InChI
KLINELVCVRRAJI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1865148-58-8.html
Synonym
Methyl 3-fluorobenzenesulfonate