Principaux documents
AMBH9884B87B
Ambeed, Inc.
5-Bromoisoquinolin-8-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.06
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-bromoisoquinolin-8-ol
Inchi Code
1S/C9H6BrNO/c10-8-1-2-9(12)7-5-11-4-3-6(7)8/h1-5,12H
Clé InChI
ASEOSMQJCKDQAA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1892644-18-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :