Documents
AMBH97F11579
Ambeed, Inc.
4-(1H-Tetrazol-5-yl)phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.15
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(1H-tetraazol-5-yl)phenol
Inchi Code
1S/C7H6N4O/c12-6-3-1-5(2-4-6)7-8-10-11-9-7/h1-4,12H,(H,8,9,10,11)
Clé InChI
QOYMNYWFHZFXHR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/51517-88-5.html
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/51517-88-5.html