Principaux documents
AMBH97F11230
Ambeed, Inc.
5-Amino-2,4-dihydroxybenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-amino-2,4-dihydroxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H7NO4/c8-4-1-3(7(11)12)5(9)2-6(4)10/h1-2,9-10H,8H2,(H,11,12)
Clé InChI
WCDMNZRFRZYKDG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/69938-56-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :