Principaux documents
AMBH97F07C73
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-amino-3-(p-tolyl)propanoate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.73
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 3-amino-3-(4-methylphenyl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17NO2.ClH/c1-3-15-12(14)8-11(13)10-6-4-9(2)5-7-10;/h4-7,11H,3,8,13H2,1-2H3;1H
Clé InChI
QFMZCYZEPUYABQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/502842-12-8.html