Principaux documents
AMBH97F079E5
Ambeed, Inc.
Benzyl 2-acetylmorpholine-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.29
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
benzyl 2-acetylmorpholine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H17NO4/c1-11(16)13-9-15(7-8-18-13)14(17)19-10-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13H,7-10H2,1H3
Clé InChI
GWWOZOYYIYINFX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/317365-38-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/317365-38-1.html