Principaux documents
AMBH97F076B6
Ambeed, Inc.
(8-Bromooctyl)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(8-bromooctyl)benzene
Inchi Code
1S/C14H21Br/c15-13-9-4-2-1-3-6-10-14-11-7-5-8-12-14/h5,7-8,11-12H,1-4,6,9-10,13H2
Clé InChI
XGBMCFCZEKCCDJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54646-75-2.html