Principaux documents
AMBH97F0702B
Ambeed, Inc.
2-Chloro-4,5-dimethoxybenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.62
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-chloro-4,5-dimethoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9ClO4/c1-13-7-3-5(9(11)12)6(10)4-8(7)14-2/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
CHMWIAHMSOASPM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/60032-95-3.html