Principaux documents
AMBH97F06FF0
Ambeed, Inc.
1,3,6,8-Tetramethyl-9H-carbazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.32
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1,3,6,8-tetramethyl-9H-carbazole
Inchi Code
1S/C16H17N/c1-9-5-11(3)15-13(7-9)14-8-10(2)6-12(4)16(14)17-15/h5-8,17H,1-4H3
Clé InChI
KBGPFZUZKTUOII-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6558-85-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :