Principaux documents
AMBH97F06F95
Ambeed, Inc.
3-Benzyl-4-methylthiazol-3-ium chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.74
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-benzyl-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium chloride
Inchi Code
1S/C11H12NS.ClH/c1-10-8-13-9-12(10)7-11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,8-9H,7H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
ZGBNEPNQIDHABT-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4209-18-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :