Principaux documents
AMBH97F05BC2
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-4-(methylthio)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-fluoro-4-(methylsulfanyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H8FNS/c1-10-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,9H2,1H3
Clé InChI
ZINVZVDSYNURHM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/76180-33-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements