Principaux documents
AMBH97F04BA3
Ambeed, Inc.
4-Aminothieno[3,2-d]pyrimidine-7-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-aminothieno[3,2-d]pyrimidine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H5N3O2S/c8-6-5-4(9-2-10-6)3(1-13-5)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)(H2,8,9,10)
Clé InChI
XHAMZTOKACCSNT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1318242-98-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :