Principaux documents
AMBH97F03EFE
Ambeed, Inc.
Benzo[c][1,2,5]oxadiazol-5-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.13
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,1,3-benzoxadiazol-5-amine
Inchi Code
1S/C6H5N3O/c7-4-1-2-5-6(3-4)9-10-8-5/h1-3H,7H2
Clé InChI
JBKKAEOGAYZJCM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/874-36-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements