Documents
AMBH97BA12C0
Ambeed, Inc.
tert-butyl 7-benzyl-2,7-diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.42
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 6-benzyl-2,6-diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C18H26N2O2/c1-17(2,3)22-16(21)20-13-18(14-20)9-10-19(12-18)11-15-7-5-4-6-8-15/h4-8H,9-14H2,1-3H3
Clé InChI
QMZPXBYNTVDLSX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1352926-14-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1352926-14-7.html