Principaux documents
AMBH97BA1208
Ambeed, Inc.
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.98
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-butanol
Inchi Code
1S/C4H5BrF4O/c5-4(8,9)3(6,7)1-2-10/h10H,1-2H2
Clé InChI
RTTCOQHNKANLOS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/234443-21-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements