Principaux documents
AMBH97BA0995
Ambeed, Inc.
2-Bromo-9,10-diphenylanthracene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
409.32
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-bromo-9,10-diphenylanthracene
Inchi Code
1S/C26H17Br/c27-20-15-16-23-24(17-20)26(19-11-5-2-6-12-19)22-14-8-7-13-21(22)25(23)18-9-3-1-4-10-18/h1-17H
Clé InChI
OZNXPZBQVNNJCS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/201731-79-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements