Documents
AMBH97BA08FC
Ambeed, Inc.
1-(3-Bromophenyl)ethanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.08
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3-bromophenyl)ethylamine
Inchi Code
1S/C8H10BrN/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-6H,10H2,1H3
Clé InChI
LIBZHYLTOAGURM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74877-08-0.html