Principaux documents
AMBH97BA00F3
Ambeed, Inc.
3-Methyl-1H-indole-6-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-methyl-1H-indole-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c1-6-5-11-9-4-7(10(12)13)2-3-8(6)9/h2-5,11H,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
NYOPDHGKWNANDV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/201286-69-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements