Principaux documents
AMBH97BA0031
Ambeed, Inc.
6-Chloro-8-methylchroman-4-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.63
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-chloro-8-methyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C10H9ClO2/c1-6-4-7(11)5-8-9(12)2-3-13-10(6)8/h4-5H,2-3H2,1H3
Clé InChI
WCTQTQFZRIHBON-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/76301-90-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements