Principaux documents
AMBH97B9F671
Ambeed, Inc.
Dimethyl 4,6-dihydroxyisophthalate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.19
Numéro MDL:
Iupac Name
dimethyl 4,6-dihydroxyisophthalate
Inchi Code
1S/C10H10O6/c1-15-9(13)5-3-6(10(14)16-2)8(12)4-7(5)11/h3-4,11-12H,1-2H3
Clé InChI
CMTOZSKJCALTLF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52959-28-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :