Principaux documents
AMBH97B9F3CA
Ambeed, Inc.
5-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.1
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-amino-4,6-pyrimidinediol
Inchi Code
1S/C4H5N3O2/c5-2-3(8)6-1-7-4(2)9/h1H,5H2,(H2,6,7,8,9)
Clé InChI
YKHPWCZPESTMRF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/69340-97-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements