Principaux documents
AMBH97B9F39C
Ambeed, Inc.
(2-Bromo-4-fluorophenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.82
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-bromo-4-fluorophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H5BBrFO2/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3,10-11H
Clé InChI
BHXVZYJULSWULU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1217501-12-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements