Principaux documents
AMBH9614FD82
Ambeed, Inc.
Sodium 2-(isoquinolin-1-yl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.18
Numéro MDL:
Iupac Name
sodium 2-(isoquinolin-1-yl)acetate
Inchi Code
1S/C11H9NO2.Na/c13-11(14)7-10-9-4-2-1-3-8(9)5-6-12-10;/h1-6H,7H2,(H,13,14);/q;+1/p-1
Clé InChI
SLEPVWFVKBHIOU-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1798728-26-3.html
Synonym
sodium 2-(isoquinolin-1-yl)acetate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1798728-26-3.html