Principaux documents
AMBH9614F3A7
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5-methylpyrazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.01
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-bromo-5-methylpyrazine
Inchi Code
1S/C5H5BrN2/c1-4-2-8-5(6)3-7-4/h2-3H,1H3
Clé InChI
OBZRGWKVWAXNKZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/98006-90-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :