Principaux documents
AMBH9614F391
Ambeed, Inc.
(3-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.09
Numéro MDL:
Iupac Name
3-{[(tert-butoxycarbonyl)amino]methyl}phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C12H18BNO4/c1-12(2,3)18-11(15)14-8-9-5-4-6-10(7-9)13(16)17/h4-7,16-17H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
Clé InChI
YHAQUGOSDQZIMA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/199609-62-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements