Principaux documents
AMBH9614F0AF
Ambeed, Inc.
(S)-4-Hydroxy-2,6-bis(2,4,6-tricyclohexylphenyl)dinaphtho[2,1-d:1',2'-f][1,3,2]dioxaphosphepine 4-oxide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
993.36
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-hydroxy-2,6-bis(2,4,6-tricyclohexylphenyl)dinaphtho[2,1-d:1',2'-f][1,3,2]dioxaphosphepine 4-oxide
Inchi Code
1S/C68H81O4P/c69-73(70)71-67-61(63-57(47-27-11-3-12-28-47)41-53(45-23-7-1-8-24-45)42-58(63)48-29-13-4-14-30-48)39-51-35-19-21-37-55(51)65(67)66-56-38-22-20-36-52(56)40-62(68(66)72-73)64-59(49-31-15-5-16-32-49)43-54(46-25-9-2-10-26-46)44-60(64)50-33-17-6-18-34-50/h19-22,35-50H,1-18,23-34H2,(H,69,70)
Clé InChI
XDXHWHCIFIGZGE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1309446-14-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :