Principaux documents
AMBH95E0874E
Ambeed, Inc.
5-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.14
Numéro MDL:
Iupac Name
5-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H5FN2O2/c9-4-1-5-6(8(12)13)3-11-7(5)10-2-4/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Clé InChI
QPXLPJIMEKHJJA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1067193-34-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1067193-34-3.html