Documents
AMBH95E07D61
Ambeed, Inc.
4,4'-Oxybis(butan-1-ol)
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.23
Numéro MDL:
Iupac Name
4,4'-oxybis(butan-1-ol)
Inchi Code
1S/C8H18O3/c9-5-1-3-7-11-8-4-2-6-10/h9-10H,1-8H2
Clé InChI
LYKRIFJRHXXXDZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3403-82-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Certificats d'analyse (COA)