Principaux documents
AMBH93E4C9B0
Ambeed, Inc.
(2-Bbromo-4-methylphenyl)hydrazine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.53
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(2-bromo-4-methylphenyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9BrN2.ClH/c1-5-2-3-7(10-9)6(8)4-5;/h2-4,10H,9H2,1H3;1H
Clé InChI
DZFPIGYCQCPEQN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/156941-61-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :