Principaux documents
AMBH93E4C92F
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-(prop-2-yn-1-yl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.32
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-propynyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H21NO2/c1-5-6-11-7-9-14(10-8-11)12(15)16-13(2,3)4/h1,11H,6-10H2,2-4H3
Clé InChI
CHTFWVDBUXUMCE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or viscous liquid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/301185-41-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :