Principaux documents
AMBH93E4C74A
Ambeed, Inc.
4-((1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl)benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H8N4/c11-5-9-1-3-10(4-2-9)6-14-8-12-7-13-14/h1-4,7-8H,6H2
Clé InChI
HQLYWHSJALKYOV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
90%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/112809-25-3.html
Synonym
4-((1H-1,2,4-Triazol-3-yl)methyl)benzonitrile
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements