Documents
AMBH93E4C5F9
Ambeed, Inc.
4-Chloro-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.56
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H4ClF3N2O/c7-4-1-5(12-3-11-4)13-2-6(8,9)10/h1,3H,2H2
Clé InChI
CJTDPEZNGURNJL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/155957-47-4.html
Pictogrammes
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Certificats d'analyse (COA)