Principaux documents
AMBH93E4C51F
Ambeed, Inc.
2-Amino-N-(3-chlorophenyl)benzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.7
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-amino-N-(3-chlorophenyl)benzamide
Inchi Code
1S/C13H11ClN2O/c14-9-4-3-5-10(8-9)16-13(17)11-6-1-2-7-12(11)15/h1-8H,15H2,(H,16,17)
Clé InChI
PODFNAVRZPMCEM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22312-61-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/22312-61-4.html