Principaux documents
AMBH93D538A3
Ambeed, Inc.
6-Bromo-3-chloropyrazine-2-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.44
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-bromo-3-chloropyrazine-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5HBrClN3/c6-4-2-9-5(7)3(1-8)10-4/h2H
Clé InChI
FAOLIJWZYYNLRZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1257072-34-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements