Principaux documents
AMBH6FD7F6ED
Ambeed, Inc.
2,5-Dichloro-1,3-dimethylbenzene
1 G
371.09 CHF
Réf. du fournisseur: A793816-1G
371.09 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
371.09 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.06
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: A793816-1G
371.09 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2,5-dichloro-1,3-dimethylbenzene
Inchi Code
1S/C8H8Cl2/c1-5-3-7(9)4-6(2)8(5)10/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
NUXAUCXMSVFGME-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/68266-70-6.html
Synonym
2,5-dichloro-1,3-dimethylbenzene
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :