Principaux documents
AMBH5817664E
Ambeed, Inc.
Benzo[d]oxazole-5-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.13
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1,3-benzoxazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5NO2/c10-4-6-1-2-8-7(3-6)9-5-11-8/h1-5H
Clé InChI
NOZVUPWWWWWFEV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/638192-65-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/638192-65-1.html