Principaux documents
AMBH5816B7AD
Ambeed, Inc.
6-Bromo-2,5-dimethylbenzo[d]thiazole
100 MG
110.21 CHF
Réf. du fournisseur: A172566-100MG
110.21 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
110.21 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.14
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: A172566-100MG
110.21 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
6-bromo-2,5-dimethylbenzo[d]thiazole
Inchi Code
1S/C9H8BrNS/c1-5-3-8-9(4-7(5)10)12-6(2)11-8/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
HAFVLYMSCHNSRD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/178396-28-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements