Principaux documents
AMBH580649C5
Ambeed, Inc.
1,3,3-Trimethyl-3,4-dihydroisoquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.26
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1,3,3-trimethyl-3,4-dihydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C12H15N/c1-9-11-7-5-4-6-10(11)8-12(2,3)13-9/h4-7,13H,1,8H2,2-3H3
Clé InChI
BAAWARPXSICMOY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/79023-51-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :