Principaux documents
AMBH58064828
Ambeed, Inc.
6-Benzyl-2,4-dichloro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidin-7(6H)-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-benzyl-2,4-dichloro-5,6-dihydro-7H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidin-7-one
Inchi Code
1S/C13H9Cl2N3O/c14-11-9-7-18(6-8-4-2-1-3-5-8)12(19)10(9)16-13(15)17-11/h1-5H,6-7H2
Clé InChI
RIQWFOVEZFDBBP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1207368-82-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements