Principaux documents
AMBH5806480F
Ambeed, Inc.
4,6-Dichloropyridazine-3-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.99
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4,6-dichloropyridazine-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5HCl2N3/c6-3-1-5(7)10-9-4(3)2-8/h1H
Clé InChI
GTGDUTWKGCHAED-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/35857-90-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements