Documents
AMBH580644FA
Ambeed, Inc.
N-Methyl-1-(2-nitrophenyl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.64
Numéro MDL:
Iupac Name
N-methyl(2-nitrophenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N2O2.ClH/c1-9-6-7-4-2-3-5-8(7)10(11)12;/h2-5,9H,6H2,1H3;1H
Clé InChI
NCDRLRZMVFXZPA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5441-60-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/5441-60-1.html