Principaux documents
AMBH580643F9
Ambeed, Inc.
(5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.89
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C4H4BF3N2O2/c6-4(7,8)3-2(5(11)12)1-9-10-3/h1,11-12H,(H,9,10)
Clé InChI
XJZGCUKCAPHOBU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1202054-12-3.html
Synonym
(3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements