Principaux documents
AMBH580641F7
Ambeed, Inc.
3-Amino-2-(trifluoromethyl)propan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.11
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(aminomethyl)-3,3,3-trifluoro-1-propanol
Inchi Code
1S/C4H8F3NO/c5-4(6,7)3(1-8)2-9/h3,9H,1-2,8H2
Clé InChI
NPIHNNDOYJGIBY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1529181-01-8.html
Synonym
2-(Aminomethyl)-3,3,3-trifluoropropan-1-ol