Principaux documents
AMBH47A41A30
Ambeed, Inc.
1-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclopent-3-enecarboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.26
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-cyclopentene-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H17NO4/c1-10(2,3)16-9(15)12-11(8(13)14)6-4-5-7-11/h4-5H,6-7H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
Clé InChI
XAUHKCBBMAAOMD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/213316-20-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements